T241563
TERT-BUTYL (2R)-2-({(E)-[(5S,6R)-6-((3S)-4-TERT-BUTOXY-3-{[TERT-BUTYL(DIPHENYL)SILYL]OXY}-4-OXOBUTYL)-5,6-DIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL]METHYLIDENE}AMINO)-3-METHYLBUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C42H63NO5Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
690.06
Numéro MDL:
Autres remarques