Principaux documents
T240532
[(1R,6R)-7,7-DIMETHYLBICYCLO[4.1.0]HEPT-2-EN-3-YL](TRIMETHYL)STANNANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H22Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.999
Numéro MDL:
Autres remarques