Principaux documents
T224650
METHYL 3-[(1S,3S)-3-METHYL-2-OXOCYCLOPENTYL]PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.237
Numéro MDL:
Autres remarques