Principaux documents
T219266
6-BROMO-1,2,3,3A,4,5-HEXAHYDROPENTALENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H11Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.081
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.