Principaux documents
T213063
7,7-DIMETHYLBICYCLO[4.1.1]OCTAN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.238
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.