Principaux documents
T211737
(3AR,7AS)-6-METHYL-7A-(PHENYLSULFONYL)-1,2,3,3A,4,7A-HEXAHYDRO-5H-INDEN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.384
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.