Principaux documents
T210528
(1R,2S)-1,5,5-TRIMETHYL-2-VINYLBICYCLO[5.1.0]OCTAN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.32
Numéro MDL:
Autres remarques