Documents
T209260
METHYL 8,8-DIMETHYL-1,4-DIOXASPIRO[4.5]DECANE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.291
Numéro MDL:
Autres remarques