Principaux documents
T208698
2-(1,4-DIOXASPIRO[4.5]DEC-7-EN-8-YL)-2-PROPANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.264
Numéro MDL:
Autres remarques