Principaux documents
T206733
RCL T206733
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21N3
Poids moléculaire :
279.388
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.