Principaux documents
T183423
(3AR,5S,6S,7AS)-5,6-DIBROMOOCTAHYDRO-2-BENZOTHIOPHENE 2,2-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H12Br2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.056
Numéro MDL:
Autres remarques