Principaux documents
T181021
BICYCLO[2.2.1]HEPT-5-EN-2-YLMETHANAMINE 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H21NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.404
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.