Principaux documents
T180726
1,4,4-TRIMETHYLBICYCLO[3.2.0]HEPT-6-EN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.222
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.