Principaux documents
T170720
9-AZABICYCLO[3.3.2]DECAN-10-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.226
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.