Key Documents
T162965
(2-CHLORO-1-CYCLOHEXEN-1-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H13Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.094
Numéro MDL:
Autres remarques