Key Documents
T162663
1-CHLORO-3,4-DIHYDRO-2-NAPHTHALENECARBALDEHYDE O-[2-(1-AZEPANYL)ETHYL]OXIME HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H26Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.338
Numéro MDL:
Autres remarques