Principaux documents
T159492
4-HYDROXY-N-(4-METHYLBENZYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.345
Numéro MDL:
Autres remarques