Principaux documents
T159360
2-[(CARBOXYMETHYL)SULFANYL]-4-(4-FLUOROPHENYL)-4-OXOBUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11FO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.281
Numéro MDL:
Autres remarques