Principaux documents
T158550
N-[2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]PHENYL][1,1'-BIPHENYL]-4-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.509
Numéro MDL:
Autres remarques