Principaux documents
T157880
METHYL 2-[(4-[3-[4-(4-CHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL]PROPOXY]PHENYL)SULFANYL]BENZOATE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H33Cl3N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
584.01
Numéro MDL:
Autres remarques