Documents
T157171
(2-HYDROXYPHENYL)[2-(4-METHOXYPHENYL)PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-6-YL]METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.361
Numéro MDL:
Autres remarques