Principaux documents
T156760
4-IMIDAZOL-1-YL-1-METHYL-3-NITRO-1H-QUINOLIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.