Principaux documents
T156477
(E)-3-(4-MORPHOLIN-4-YL-PHENYL)-1-PHENYL-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.369
Numéro MDL:
Autres remarques