Principaux documents
T156051
6,8-DIBROMO-2-(4-MORPHOLIN-4-YL-PHENYL)-QUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16Br2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.16
Numéro MDL:
Autres remarques