Principaux documents
T155918
ETHYL 4-OXO-1,3-DIPHENYL-4,7-DIHYDRO-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
T155918-100MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T155918-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.388
Numéro MDL:
110,00 €