Principaux documents
T155497
3-HYDROXY-N-[3-OXO-3-(4-PHENOXYANILINO)PROPYL]-1(2H)-QUINOXALINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.467
Numéro MDL:
Autres remarques