Principaux documents
T154997
4-(4,5-DIPHENYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)BENZOIC ACID ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.438
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.