Principaux documents
T154482
2-({4-ETHYL-5-[(4-METHYLPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)-N-(1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19N5O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.501
Numéro MDL:
Autres remarques