Principaux documents
T153397
NAPHTHO[1,2-C]FURAN-1,3-DIONE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.18
Numéro MDL:
29,20 €