Key Documents
T152390
3-CHLORO-4-METHYL-N-[2-NITROCYCLOHEXYLIDENE]ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.73
Numéro MDL:
Autres remarques