Documents
T152358
6-(4-CHLOROPHENYL)-3-(1-PHENOXYETHYL)-7H-[1,2,4]TRIAZOLO[3,4-B][1,3,4]THIADIAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15ClN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.863
Numéro MDL:
Autres remarques