Principaux documents
T152277
2-[2-(3-CHLOROPHENOXY)PROPANOYL]-N-ETHYLHYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16ClN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.797
Numéro MDL:
Autres remarques