Principaux documents
T150282
N'-[(4-CYANOPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1H-INDOL-3-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.338
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.