Principaux documents
T149551
N-[4-(4,5-DIHYDRO-1,3-THIAZOL-2-YL)PHENYL]-N,N-DIMETHYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.312
Numéro MDL:
Autres remarques