Principaux documents
T149527
2-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4,5-DIHYDRO-1,3-THIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.322
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.