Documents
T145866
4-(4-CHLOROPHENYL)-2-[5-(4-NITROPHENYL)-3-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL]-1,3-THIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15ClN4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.971
Numéro MDL:
Autres remarques