Principaux documents
T145696
4-[1-[4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]-3-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-5-YL]PHENYL METHYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17Cl2N3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.445
Numéro MDL:
Autres remarques