Principaux documents
T144908
N-(5-CHLORO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-2-[(5-METHYL-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12ClN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.885
Numéro MDL:
Autres remarques