Documents
T144894
N-(5-CHLORO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-2-[(5-CHLORO-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H9Cl2N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.303
Numéro MDL:
Autres remarques