T144746
2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)-N-(4,5,6,7-TETRAHYDRO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15N3OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.509
Numéro MDL:
Autres remarques