Principaux documents
T144614
ETHYL 2-[[(1,3-BENZOXAZOL-2-YLSULFANYL)ACETYL]AMINO]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.444
Numéro MDL:
Autres remarques