Principaux documents
T143812
3,7-DIBROMO-1H-PYRAZOLO[3,4-C]PYRIDINE
AldrichCPR
T143812-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T143812-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H3Br2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.919
Numéro MDL:
29,20 €