Principaux documents
T143723
4-AMINO-N-(2-CHLOROIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-3-YL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.775
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.