Principaux documents
T142727
N-(4-(4-METHYLPHENYL)-3-PHENYL-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)(3-PYRIDINYL)METHANAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.481
Numéro MDL:
Autres remarques