Principaux documents
T142476
2-[5-(4-METHOXYPHENYL)-3-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL]-2-OXOETHYL 4-MORPHOLINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23N3O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.628
Numéro MDL:
Autres remarques