Principaux documents
T141364
Ethyl 2-amino-4-(3-hydroxyphenyl)-3-thiophenecarboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.317
Numéro MDL:
Autres remarques