Principaux documents
T140783
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)-1,3-BENZOTHIAZOL-2-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.323
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.