Principaux documents
T140295
DIISOPROPYL 11-(4-CL-BENZOYL)PYRROLO(1,2-A)(1,10)PHENANTHROLINE-9,10-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H25ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.997
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.