T140007
DIISOPROPYL 3-(4-CHLOROBENZOYL)-1,10B-DIHYDROPYRROLO(2,1-A)PHTHALAZINE-1,2-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.953
Numéro MDL:
Autres remarques