Principaux documents
T139750
2-METHYL-3-NITRO-N-(1,3-THIAZOL-2-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
T139750-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T139750-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H9N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.277
Numéro MDL:
29,20 €